3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-4-ol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR957432-1G
OR957432-5G
APOSOR957432-1GEA
166
EUR
APOSOR957432-1G
APOSOR957432-5G
3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-4-ol 95%
3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-4-ol
Formula:
C₅H₈N₂O Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00030421 CAS Number: 2820-38-4 |