Stampa…
3-Ethylphenol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Ethyl-3-hydroxybenzene
OR957420-25G OR957420-5G OR957420-100G
APOSOR957420-25GEA 270 EUR
APOSOR957420-25G APOSOR957420-5G APOSOR957420-100G
3-Ethylphenol 95%
3-Ethylphenol
Formula: C₈H₁₀O
Peso molecolare: 122,17 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002311
CAS Number: 620-17-7