Stampa…
tert-Butyl trichloroacetimidate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: tert-Butyl 2,2,2-trichloroacetimidate, t-Butyl trichioroacetimidate, t-butyl-2,2,2-trichloroacetimidate
OR9573-1G OR9573-25G OR9573-5G
APOSOR9573-1GEA 36.4 EUR
APOSOR9573-1G APOSOR9573-25G APOSOR9573-5G
tert-Butyl trichloroacetimidate 98%
tert-Butyl trichloroacetimidate
Formula: C₆H₁₀Cl₃NO
Peso molecolare: 218,502 g/mol
Punto di ebollizione: 64…66 °C/15mmHg
Punto di fusione: 20…22 °C
Densità: 1,222 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 55 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00077410
CAS Number: 98946-18-0
UN: 1993
ADR: 3,III