Stampa…
Ethyl-5-chloronicotinate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl 3-chloro-5-pyridinecarboxylate
OR957081-1G OR957081-5G
APOSOR957081-1GEA 85.8 EUR
APOSOR957081-1G APOSOR957081-5G
Ethyl-5-chloronicotinate 95%
Ethyl-5-chloronicotinate
Formula: C₈H₈ClNO₂
Peso molecolare: 185,61 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01692171
CAS Number: 20825-98-3