Stampa…
4-Chloro-3-methylbenzaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR957014-1G OR957014-5G
APOSOR957014-1GEA 219 EUR
APOSOR957014-1G APOSOR957014-5G
4-Chloro-3-methylbenzaldehyde 95%
4-Chloro-3-methylbenzaldehyde
Formula: C₈H₇ClO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02261736
CAS Number: 101349-71-7