3-(4-Chlorophenyl)propiononitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR957004-1G
OR957004-5G
APOSOR957004-1GEA
128
EUR
APOSOR957004-1G
APOSOR957004-5G
3-(4-Chlorophenyl)propiononitrile 95%
3-(4-Chlorophenyl)propiononitrile
Formula:
C₉H₈ClN Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01310802 CAS Number: 32327-71-2 |