Stampa…
2-Chloro-N,N-dimethylaniline 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR956951-25G OR956951-5G
APOSOR956951-25GEA 142 EUR
APOSOR956951-25G APOSOR956951-5G
2-Chloro-N,N-dimethylaniline 95%
2-Chloro-N,N-dimethylaniline
Formula: C₈H₁₀ClN
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03452792
CAS Number: 698-01-1