2-Chloro-4-methylanisole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR956946-1G
OR956946-5G
APOSOR956946-1GEA
60.9
EUR
APOSOR956946-1G
APOSOR956946-5G
2-Chloro-4-methylanisole 95%
2-Chloro-4-methylanisole
Formula:
C₈H₉ClO Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00060649 CAS Number: 22002-44-4 |