4-Chloro-3,5-dimethyl-1H-pyrazole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR956934-1G
OR956934-25G
OR956934-5G
APOSOR956934-1GEA
132
EUR
APOSOR956934-1G
APOSOR956934-25G
APOSOR956934-5G
4-Chloro-3,5-dimethyl-1H-pyrazole 95%
4-Chloro-3,5-dimethyl-1H-pyrazole
Formula:
C₅H₇ClN₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00825711 CAS Number: 15953-73-8 |