Stampa…
4-Chloro-3-methyl-1H-pyrazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR956908-1G OR956908-5G
APOSOR956908-1GEA 80 EUR
APOSOR956908-1G APOSOR956908-5G
4-Chloro-3-methyl-1H-pyrazole
4-Chloro-3-methyl-1H-pyrazole
Formula: C₄H₅ClN₂
Peso molecolare: 116,55 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01693485
CAS Number: 15878-08-7