Stampa…
6-Hydroxy-5-nitronicotinic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR9569-1G OR9569-5G
APOSOR9569-1GEA 21.9 EUR
APOSOR9569-1G APOSOR9569-5G
6-Hydroxy-5-nitronicotinic acid 97%
6-Hydroxy-5-nitronicotinic acid
Formula: C₆H₄N₂O₅
Punto di fusione: 269…271 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02180840
CAS Number: 6635-31-0