Stampa…
Methyl-5-hydroxynicotinate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: Methyl 5-hydroxynicotinate, Methyl 5-hydroxy-3-pyridinecarboxylate
OR9567-5G OR9567-25G
APOSOR9567-5GEA 69.8 EUR
APOSOR9567-5G APOSOR9567-25G
Methyl-5-hydroxynicotinate 98%
Methyl-5-hydroxynicotinate
Formula: C₇H₇NO₃
Peso molecolare: 153,14 g/mol
Punto di fusione: 195…197 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00191521
CAS Number: 30766-22-4