Stampa…
1-tert-Butyl-3-nitrobenzene 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR956369-1G OR956369-5G
APOSOR956369-1GEA 24.4 EUR
APOSOR956369-1G APOSOR956369-5G
1-tert-Butyl-3-nitrobenzene 95%
1-tert-Butyl-3-nitrobenzene
Formula: C₁₀H₁₃NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00086569
CAS Number: 23132-52-7