4-Chloro-2-nitrotoluene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR956302-100G
OR956302-1KG
OR956302-500G
APOSOR956302-100GEA
125
EUR
APOSOR956302-100G
APOSOR956302-1KG
APOSOR956302-500G
4-Chloro-2-nitrotoluene 98%
4-Chloro-2-nitrotoluene
Formula:
C₇H₆ClNO₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007215 CAS Number: 89-59-8 |