Stampa…
Methyl-4-iodopicolinate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR9563-1G OR9563-5G
APOSOR9563-1GEA 144 EUR
APOSOR9563-1G APOSOR9563-5G
Methyl-4-iodopicolinate 98%
Methyl-4-iodopicolinate
Formula: C₇H₆INO₂
Punto di fusione: 73…76 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD08235100
CAS Number: 380381-28-2