Stampa…
1-Nitro-4-propoxybenzene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: p-Nitrophenyl propyl ether
OR956283-1G OR956283-5G
APOSOR956283-1GEA 219 EUR
APOSOR956283-1G APOSOR956283-5G
1-Nitro-4-propoxybenzene 98%
1-Nitro-4-propoxybenzene
Formula: C₉H₁₁NO₃
Peso molecolare: 181,19 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 7244-77-1