Stampa…
2-Methyl-3-nitrobenzonitrile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR956279-10G OR956279-1G OR956279-5G
APOSOR956279-10GEA 466 EUR
APOSOR956279-10G APOSOR956279-1G APOSOR956279-5G
2-Methyl-3-nitrobenzonitrile 97%
2-Methyl-3-nitrobenzonitrile
Formula: C₈H₆N₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09025714
CAS Number: 71516-35-3