Stampa…
1-Ethyl-2-nitrobenzene 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Ethylnitrobenzene
OR956256-100G OR956256-1KG OR956256-500G OR956256-25G
APOSOR956256-100GEA 48.1 EUR
APOSOR956256-100G APOSOR956256-1KG APOSOR956256-500G APOSOR956256-25G
1-Ethyl-2-nitrobenzene 99%
1-Ethyl-2-nitrobenzene
Formula: C₈H₉NO₂
Peso molecolare: 151,16 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00024294
CAS Number: 612-22-6