Stampa…
{4-[(Methylsulphonyl)methyl]phenyl}amine hydrochloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR956229-1G OR956229-250MG
APOSOR956229-1GEA 221 EUR
APOSOR956229-1G APOSOR956229-250MG
{4-[(Methylsulphonyl)methyl]phenyl}amine hydrochloride 97%
{4-[(Methylsulphonyl)methyl]phenyl}amine hydrochloride
Formula: C₈H₁₂ClNO₂S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18071261
CAS Number: 24176-70-3