Stampa…
6-Acetamido-3-bromopicolinic acid 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Acetamido-3-bromopyridine-2-carboxylic acid
OR9562-1G OR9562-5G
APOSOR9562-1GEA 118 EUR
APOSOR9562-1G APOSOR9562-5G
6-Acetamido-3-bromopicolinic acid 96%
6-Acetamido-3-bromopicolinic acid
Formula: C₈H₇BrN₂O₃
Punto di fusione: 196…198 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD08235101
CAS Number: 882430-69-5