Stampa…
Methyl-6-bromonicotinate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 6-bromonicotinate
OR9561-25G OR9561-5G
APOSOR9561-25GEA 66.9 EUR
APOSOR9561-25G APOSOR9561-5G
Methyl-6-bromonicotinate 97%
Methyl-6-bromonicotinate
Formula: C₇H₆BrNO₂
Peso molecolare: 216,03 g/mol
Punto di fusione: 106…110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04972371
CAS Number: 26218-78-0