3-Oxopentanoic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR956096-1G
OR956096-5G
APOSOR956096-1GEA
133
EUR
APOSOR956096-1G
APOSOR956096-5G
3-Oxopentanoic acid 98%
3-Oxopentanoic acid
Formula:
C₅H₈O₃ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD11040434 CAS Number: 10191-25-0 |