Stampa…
Methyl-2-bromoisonicotinate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR9560-1G OR9560-5G
APOSOR9560-1GEA 21.9 EUR
APOSOR9560-1G APOSOR9560-5G
Methyl-2-bromoisonicotinate 98%
Methyl-2-bromoisonicotinate
Formula: C₇H₆BrNO₂
Punto di fusione: 35…37 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03791265
CAS Number: 26156-48-9