Stampa…
Methyl-2-amino-2-cyclopropylacetate hydrochloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR955907-1G OR955907-5G
APOSOR955907-1GEA 104 EUR
APOSOR955907-1G APOSOR955907-5G
Methyl-2-amino-2-cyclopropylacetate hydrochloride 95%
Methyl-2-amino-2-cyclopropylacetate hydrochloride
Formula: C₆H₁₂ClNO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12031219
CAS Number: 535936-86-8