Methyl-4-methylpicolinate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
Methyl 4-methylpicolinate
OR955702-1G
OR955702-5G
APOSOR955702-1GEA
90.2
EUR
APOSOR955702-1G
APOSOR955702-5G
Methyl-4-methylpicolinate 97%
Methyl-4-methylpicolinate
Formula:
C₈H₉NO₂ Peso molecolare: 151,1600 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09265118 CAS Number: 13509-13-2 |