Methyl-2-(1,2-benzisoxazol-3-yl)acetate 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR955617-1G
OR955617-5G
APOSOR955617-1GEA
205
EUR
APOSOR955617-1G
APOSOR955617-5G
Methyl-2-(1,2-benzisoxazol-3-yl)acetate 95+%
Methyl-2-(1,2-benzisoxazol-3-yl)acetate
Formula:
C₁₀H₉NO₃ Peso molecolare: 191,19 g/mol Temperatura di stoccaggio: Congelamento |
MDL Number:
MFCD04117784 CAS Number: 59899-89-7 |