N-(tert-Butoxycarbonyl)-D-threonine methyl ester 98+%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₀H₁₉NO₅ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01073763 CAS Number: 96099-84-2 |