4-(Acetylsulphamoyl)benzeneboronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR9556-1G
OR9556-250MG
APOSOR9556-1GEA
973
EUR
APOSOR9556-1G
APOSOR9556-250MG
4-(Acetylsulphamoyl)benzeneboronic acid 98%
4-(Acetylsulphamoyl)benzeneboronic acid
Formula:
C₈H₁₀BNO₅S Punto di fusione: 130…134 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD08436010 CAS Number: 913835-52-6 |