Methyl-2,2-dimethylphenylacetate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
Methyl 2-methyl-2-phenylpropanoate
OR955592-1G
OR955592-5G
APOSOR955592-1GEA
48.1
EUR
APOSOR955592-1G
APOSOR955592-5G
Methyl-2,2-dimethylphenylacetate 95%
Methyl-2,2-dimethylphenylacetate
Formula:
C₁₁H₁₄O₂ Peso molecolare: 178,231 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01846451 CAS Number: 57625-74-8 |