Stampa…
Methyl-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
OR955457-1G OR955457-5G
APOSOR955457-1GEA 58.2 EUR
APOSOR955457-1G APOSOR955457-5G
Methyl-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate 98%
Methyl-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
Formula: C₆H₈N₂O₂
Peso molecolare: 140,14 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11053755
CAS Number: 5952-93-2