Stampa…
4-Chloro-1-methyl-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR955340-100MG OR955340-250MG
APOSOR955340-100MGEA 69.8 EUR
APOSOR955340-100MG APOSOR955340-250MG
4-Chloro-1-methyl-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine 98%
4-Chloro-1-methyl-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine
Formula: C₈H₇ClN₂
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09258871
CAS Number: 27382-01-0