Stampa…
1-(tert-Butyldimethylsilyl)indole-4-boronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (1-(tert-Butyldimethylsilyl)-1H-indol-4-yl)boronic acid
OR9553-1G OR9553-5G
APOSOR9553-1GEA 165 EUR
APOSOR9553-1G APOSOR9553-5G
1-(tert-Butyldimethylsilyl)indole-4-boronic acid 98%
1-(tert-Butyldimethylsilyl)indole-4-boronic acid
Formula: C₁₄H₂₂BNO₂Si
Punto di fusione: 130…135 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD08436007
CAS Number: 351457-64-2