Stampa…
5-p-Tolylpyridin-2-ylamine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 5-(p-Tolyl)pyridin-2-amine, 5-(4-Methylphenyl)pyridin-2-amine
OR955285-10G OR955285-1G OR955285-5G
APOSOR955285-10GEA 953 EUR
APOSOR955285-10G APOSOR955285-1G APOSOR955285-5G
5-p-Tolylpyridin-2-ylamine 98%
5-p-Tolylpyridin-2-ylamine
Formula: C₁₂H₁₂N₂
Peso molecolare: 184,240 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06797790
CAS Number: 503536-74-1