Stampa…
3-(4-Methoxyphenyl)Pyrazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-(4-Methoxyphenyl)-1H-pyrazole
OR9552-250MG OR9552-1G
APOSOR9552-250MGEA 17.6 EUR
APOSOR9552-250MG APOSOR9552-1G
3-(4-Methoxyphenyl)Pyrazole
3-(4-Methoxyphenyl)Pyrazole
Formula: C₁₀H₁₀N₂O
Peso molecolare: 174,203 g/mol
Punto di ebollizione: 158 °C/0,6mmHg
Punto di fusione: 130…131 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00112008
CAS Number: 27069-17-6