Stampa…
2-(4-Chlorobutyl)-1,3-dioxolane 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR955197-10G OR955197-1G OR955197-25G
APOSOR955197-10GEA 306 EUR
APOSOR955197-10G APOSOR955197-1G APOSOR955197-25G
2-(4-Chlorobutyl)-1,3-dioxolane 95%
2-(4-Chlorobutyl)-1,3-dioxolane
Formula: C₆H₁₁ClO₂
Peso molecolare: 150,6 g/mol
Punto di ebollizione: 56…58 °C
Densità: 1,109 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 85 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00043136
CAS Number: 118336-86-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III