4-(2-Chloroethylcarbamoyl)phenylboronic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR9551-1G
OR9551-5G
APOSOR9551-1GEA
118
EUR
APOSOR9551-1G
APOSOR9551-5G
4-(2-Chloroethylcarbamoyl)phenylboronic acid 95%
4-(2-Chloroethylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formula:
C₉H₁₁BClNO₃ Punto di fusione: 173…175 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD08436019 CAS Number: 874460-05-6 |