Stampa…
N-(2-Cyanoethyl)-N-ethyl-m-toluidine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(N-Ethyl-m-toluidino)propionitrile, 3-[Ethyl(3-methylphenyl)amino]propionitrile
OR954965-1G OR954965-5G
APOSOR954965-1GEA 168 EUR
APOSOR954965-1G APOSOR954965-5G
N-(2-Cyanoethyl)-N-ethyl-m-toluidine 95%
N-(2-Cyanoethyl)-N-ethyl-m-toluidine
Formula: C₁₂H₁₆N₂
Peso molecolare: 188,27 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00019859
CAS Number: 148-69-6