Stampa…
3-Aminopyridine 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: Pyridin-3-amine, 3-Pyridylamine
OR9548-100G OR9548-250G
APOSOR9548-100GEA 29 EUR
APOSOR9548-100G APOSOR9548-250G
3-Aminopyridine 99%
3-Aminopyridine
Formula: C₅H₆N₂
Punto di ebollizione: 250…252 °C
Punto di fusione: 57…60 °C
Flash Pt: 88 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006400
CAS Number: 462-08-8
EINECS: 207-322-2
UN: 2671
ADR: 6.1,II