Stampa…
3-(4-Hydroxyphenyl)benzonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4'-Hydroxy-[1,1'-biphenyl]-3-carbonitrile, 4-(3-Cyanophenyl)phenol
OR954778-1G OR954778-5G
APOSOR954778-1GEA 147 EUR
APOSOR954778-1G APOSOR954778-5G
3-(4-Hydroxyphenyl)benzonitrile 98%
3-(4-Hydroxyphenyl)benzonitrile
Formula: C₁₃H₉NO
Peso molecolare: 195,2200 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05854255
CAS Number: 154848-44-9