Stampa…
3-Fenilfenolo 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Idrossibifenile, Bifenil-3-olo
OR954760-25G OR954760-5G
APOSOR954760-25GEA 166 EUR
APOSOR954760-25G APOSOR954760-5G
3-Fenilfenolo 98%
3-Fenilfenolo
Formula: C₁₂H₁₀O
Peso molecolare: 170,21 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002294
CAS Number: 580-51-8