Stampa…
4-Phenylpyridin-2-ol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR954648-1G OR954648-250MG
APOSOR954648-1GEA 219 EUR
APOSOR954648-1G APOSOR954648-250MG
4-Phenylpyridin-2-ol 98%
4-Phenylpyridin-2-ol
Formula: C₁₁H₉NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07437954
CAS Number: 19006-81-6