Stampa…
7-Hydroxy-4-methoxymethylcoumarin
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR9546-1G OR9546-5G
APOSOR9546-1GEA 109 EUR
APOSOR9546-1G APOSOR9546-5G
7-Hydroxy-4-methoxymethylcoumarin
7-Hydroxy-4-methoxymethylcoumarin
Formula: C₁₁H₁₀O₄
Peso molecolare: 206,2 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00052607
CAS Number: 157101-77-4