Stampa…
2-Methylthiobenzamide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Methylbenzothioamide, Thio-o-toluamide
OR954583-100G OR954583-25G
APOSOR954583-100GEA 437 EUR
APOSOR954583-100G APOSOR954583-25G
2-Methylthiobenzamide 98%
2-Methylthiobenzamide
Formula: C₈H₉NS
Peso molecolare: 151,23 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03945350
CAS Number: 53515-19-8