Stampa…
Acetoacetanilide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Oxo-N-phenyl butamide, 3-Oxo-N-phenyl butanamide
OR954560-100G OR954560-1KG OR954560-500G
APOSOR954560-100GEA 125 EUR
APOSOR954560-100G APOSOR954560-1KG APOSOR954560-500G
Acetoacetanilide 98%
Acetoacetanilide
Formula: C₁₀H₁₁NO₂
Peso molecolare: 177,2 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008780
CAS Number: 102-01-2