2-(2-Chlorophenyl)thioacetamide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
2-(2-Chlorophenyl)ethanethioamide
OR954558-10G
OR954558-1G
OR954558-5G
APOSOR954558-10GEA
757
EUR
APOSOR954558-10G
APOSOR954558-1G
APOSOR954558-5G
2-(2-Chlorophenyl)thioacetamide 98%
2-(2-Chlorophenyl)thioacetamide
Formula:
C₈H₈ClNS Peso molecolare: 185,67 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00278248 CAS Number: 673476-96-5 |