Stampa…
2-(3-Chlorophenyl)thioacetamide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(3-Chlorophenyl)ethanethioamide
OR954557-1G OR954557-25G OR954557-5G
APOSOR954557-1GEA 109 EUR
APOSOR954557-1G APOSOR954557-25G APOSOR954557-5G
2-(3-Chlorophenyl)thioacetamide 98%
2-(3-Chlorophenyl)thioacetamide
Formula: C₈H₈ClNS
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09757538
CAS Number: 834861-72-2