Stampa…
3-Nitrothioanisole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(methylsulphanyl)-3-nitrobenzene
OR954517-100G OR954517-25G OR954517-5G
APOSOR954517-100GEA 720 EUR
APOSOR954517-100G APOSOR954517-25G APOSOR954517-5G
3-Nitrothioanisole 95%
3-Nitrothioanisole
Formula: C₇H₇NO₂S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00024501
CAS Number: 2524-76-7