Stampa…
3-(2-Chloroethylcarbamoyl)phenylboronic acid 96%
Fornitore: Apollo Scientific
OR9545-1G OR9545-5G
APOSOR9545-1GEA 118 EUR
APOSOR9545-1G APOSOR9545-5G
3-(2-Chloroethylcarbamoyl)phenylboronic acid 96%
3-(2-Chloroethylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formula: C₉H₁₁BClNO₃
Punto di fusione: 250…252 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD08436013
CAS Number: 874288-12-7