Stampa…
1,2-Dimethylbenzimidazole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1,2-Dimethyl-1H-benzo[d]imidazole
OR954313-1G OR954313-5G
APOSOR954313-1GEA 168 EUR
APOSOR954313-1G APOSOR954313-5G
1,2-Dimethylbenzimidazole 98%
1,2-Dimethylbenzimidazole
Formula: C₉H₁₀N₂
Peso molecolare: 146,19 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00022840
CAS Number: 2876-08-6