Stampa…
4-Bromo-3-methoxybenzoic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR9543-5G OR9543-25G
APOSOR9543-5GEA 36.4 EUR
APOSOR9543-5G APOSOR9543-25G
4-Bromo-3-methoxybenzoic acid 98%
4-Bromo-3-methoxybenzoic acid
Formula: C₈H₇BrO₃
Punto di fusione: 221…224 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08436017
CAS Number: 56256-14-5